Learn More
4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-benzolmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]-benzenemethanol |
| CAS | 223251-13-6 |
| Summenformel | C14H21NO2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H21NO2/c16-12-13-4-6-14(7-5-13)17-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7,16H,1-3,8-12H2 |
| SMILES | OCc1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC-Name | [4-(2-Piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.32 |
| Formelmasse | 235.1572 |