Learn More
4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy-d4]benzoesäure, Hydrochloridsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy-d4]benzoic Acid','Hydrochloride Sa |
| CAS | 1246815-60-0 |
| Summenformel | C14 2H4 H15 N O3 . Cl H |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H19NO3.ClH/c16-14(17)12-4-6-13(7-5-12)18-11-10-15-8-2-1-3-9-15;/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,16,17);1H/i10D2,11D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)C(=O)O)C([2H])([2H])N2CCCCC2 |
| IUPAC-Name | 4-(1,1,2,2-Tetradeuterio-2-piperidin-1-ylethoxy)benzoesäure;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 289.79 |
| Formelmasse | 289.1383 |