Learn More
4-[2,2,2-Trifluor-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-(trifluormethyl)ethyl]-phenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[2,2,2-Trifluoro-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-(trifluoromethyl)ethyl]-phenol |
| CAS | 685561-26-6 |
| Summenformel | C22H16F6O2 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H16F6O2/c23-21(24,25)20(22(26,27)28,16-6-10-18(29)11-7-16)17-8-12-19(13-9-17)30-14-15-4-2-1-3-5-15/h1-13,29H,14H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 4-[1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(4-phenylmethoxyphenyl)propan-2-yl]phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 426.35 |
| Formelmasse | 426.1054 |