Learn More
4-(2,3-Dichlorphenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridincarbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30365575
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365575 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD3964801MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid Methyl Ester
CAS 253597-20-5
Summenformel C15 H15 Cl2 N O2
Menge 1 mg
Synonym Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, H 168/79
InChI-Formel InChI=1S/C15H15Cl2NO2/c1-8-7-11(10-5-4-6-12(16)14(10)17)13(9(2)18-8)15(19)20-3/h4-7,11,18H,1-3H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=CC1c2cccc(Cl)c2Cl)C
IUPAC-Name Methyl-4-(2,3-Dichlorphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 312.191
Formelmasse 311.048