missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylessigsäure, Mikromol™
Beschreibung
4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylessigsäure, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid |
| CAS | 72224-25-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetic Acid |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C11 H12 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(2-oxiranylmethoxy)-Benzeneacetic acid, Benzeneacetic acid, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Benzeneacetic acid, 4-(oxiranylmethoxy)-, (+/-)- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-11(13)5-8-1-3-9(4-2-8)14-6-10-7-15-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13) |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?