missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[2-(3-methoxyphenyl)-4-thiazolyl]benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039160
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C16H14BNO3S
MFCD22682961
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C16H14BNO3S
MFCD22682961

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-[2-(3-Methoxyphenyl)-4-thiazolyl]benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 311.16
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'