Learn More
4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-4-(Trifluormethyl)-Phenyl]-Morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522518
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
906352-77-0
C17H23BF3NO3
357.18
MFCD09064984
FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
24229575
4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-4-(Trifluormethyl)Phenyl]Morpholin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
906352-77-0
C17H23BF3NO3
357.18
MFCD09064984
FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
24229575
4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-4-(Trifluormethyl)Phenyl]Morpholin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Chemischer Name oder Material 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 357.18
Reinheit (%) 97%