Learn More
4-[(2,4-Dichlor-5-methoxyphenyl)amino]-7-hydroxy-6-methoxy-3-chinolincarbonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-7-hydroxy-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile |
| CAS | 1460227-29-5 |
| Summenformel | C18H13Cl2N3O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Des(4-methyl-1-piperazinyl)propyl Bosutinib |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H13Cl2N3O3/c1-25-16-6-14(11(19)4-12(16)20)23-18-9(7-21)8-22-13-5-15(24)17(26-2)3-10(13)18/h3-6,8,24H,1-2H3,(H,22,23) |
| SMILES | COc1cc2c(Nc3cc(OC)c(Cl)cc3Cl)c(cnc2cc1O)C#N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 390.22 |