missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-(2,5-Dimethoxyphenylsulfamoyl)acetanilid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040791
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
211742-82-4
C16H18N2O5S
350.389
MFCD01134327
VVYBOPRFGIFZSH-UHFFFAOYSA-N
n-4-2,5-dimethoxyphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxy-phenylsulfamoyl-phenyl-acetamide, n-4-2,5-dimethoxyanilino sulfonyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxyphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, 4'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide, 4/'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide
1010065
N-[4-[(2,5-dimethoxyphenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamid
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC(=C2)OC)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
211742-82-4
C16H18N2O5S
350.389
MFCD01134327
VVYBOPRFGIFZSH-UHFFFAOYSA-N
n-4-2,5-dimethoxyphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxy-phenylsulfamoyl-phenyl-acetamide, n-4-2,5-dimethoxyanilino sulfonyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxyphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, 4'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide, 4/'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide
1010065
N-[4-[(2,5-dimethoxyphenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamid
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC(=C2)OC)OC

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen, belüfteten Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4'-(2,5-Dimethoxyphenylsulfamoyl)acetanilide
Menge 250 mg
Formelmasse 350.39
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'