missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2,6-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7045853
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
71058-35-0
C9H13N3S
195.28
MFCD00041281
YEOAXWBYZFHOIZ-UHFFFAOYSA-N
4-2,6-dimethylphenyl-3-thiosemicarbazide, 3-amino-1-2,6-dimethylphenyl thiourea, n-2,6-dimethylphenyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-2,6-dimethylphenyl thiourea, 2,6-dimethylphenylthiosemicarbazide, 2,6-dimethylphenyl amino hydrazinomethane-1-thione
736213
3-Amino-1-(2,6-dimethylphenyl)thioharnstoff
CC1=CC=CC(C)=C1NC(=S)NN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
71058-35-0
C9H13N3S
195.28
MFCD00041281
YEOAXWBYZFHOIZ-UHFFFAOYSA-N
4-2,6-dimethylphenyl-3-thiosemicarbazide, 3-amino-1-2,6-dimethylphenyl thiourea, n-2,6-dimethylphenyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-2,6-dimethylphenyl thiourea, 2,6-dimethylphenylthiosemicarbazide, 2,6-dimethylphenyl amino hydrazinomethane-1-thione
736213
3-Amino-1-(2,6-dimethylphenyl)thioharnstoff
CC1=CC=CC(C)=C1NC(=S)NN

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(2,6-Dimethylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt ∽225°C (decomposition)
UN-Nummer UN2811
Beilstein 6768435
Formelmasse 195.29
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'