Learn More
4-[2'-(7''-Deazaguanin)ethyl]benzoesäure-N-Hydroxysuccinimidester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[2'-(7''-Deazaguanine)ethyl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 204257-65-8 |
| Summenformel | C19 H17 N5 O5 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]oxy]- (9CI), 4-[2'-(7''-Deazaguanine)ethyl]benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H17N5O5/c20-19-22-16-15(17(27)23-19)12(9-21-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)18(28)29-24-13(25)7-8-14(24)26/h1-2,4-5,9H,3,6-8H2,(H4,20,21,22,23,27) |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c[nH]c2N1 |
| IUPAC-Name | (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[2-(2-Amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 395.37 |
| Formelmasse | 395.123 |