missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoesäure (Pteronsäure), Mikromol™
Beschreibung
4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoesäure (Pteronsäure)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pteroic acid |
| CAS | 119-24-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pteroic acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H12 N6 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoic Acid, Folic Acid Imp. D (EP), Pteroic Acid, Folic Acid Hydrate Impurity D, Folic Acid Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21) |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2N1 |
| IUPAC-Name | 4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoesäure |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?