Learn More
4-[2-(Aminocarbonyl)-5-benzofuranyl]-1-piperazincarbonsäure-tert-butylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[2-(Aminocarbonyl)-5-benzofuranyl]-1-piperazinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 183288-44-0 |
| Summenformel | C18H23N3O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-(Aminocarbonyl)-5-benzofuranyl]-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H23N3O4/c1-18(2,3)25-17(23)21-8-6-20(7-9-21)13-4-5-14-12(10-13)11-15(24-14)16(19)22/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3,(H2,19,22) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc3oc(cc3c2)C(=O)N |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-4-(2-carbamoyl-1-benzofuran-5-yl)piperazin-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.39 |
| Formelmasse | 345.1689 |