Learn More
AEBSF Hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid HCl, weißes Pulver, Fisher BioReagenzien
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
- Irreverisbler Serinproteasehemmer
- Hemmt Proteasen, etwa von Trypsin, Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin und Thrombin
- Wirkt als Sulfonylfluorid, das mit der Hydroxygruppe des Serinrests im aktiven Zentrum reagiert
- Löslicher und weniger toxisch
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride |
Schmelzpunkt | 175°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Pass Test |
Prozentgehaltsbereich | ≥97 % |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 239.7 |
Reinheit (%) | 97% min. |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |