Learn More
4-(2-Benzothiazolyl)-anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031834
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6278-73-5
C13H10N2S
226.30
MFCD00182896
WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
4-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 4-benzo d thiazol-2-yl aniline, 4-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 2-4-aminophenyl benzothiazole, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenylamine, 4-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine, 4-2-benzothiazolyl, chembl93118, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine, benzenamine,4-2-benzothiazolyl
234475
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)Anilin
NC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6278-73-5
C13H10N2S
226.30
MFCD00182896
WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
4-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 4-benzo d thiazol-2-yl aniline, 4-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 2-4-aminophenyl benzothiazole, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenylamine, 4-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine, 4-2-benzothiazolyl, chembl93118, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine, benzenamine,4-2-benzothiazolyl
234475
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)Anilin
NC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(2-Benzothiazolyl)aniline
Schmelzpunkt 152°C to 154°C
Menge 1 g
Formelmasse 226.3
Reinheit (%) 98%