missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO, TRC

Artikelnummer. 30240640
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240640 25 mg 25 Milligramm
30240655 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30240640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67906825MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24567-97-3
Summenformel C11H20BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 292.19
Synonym 4-[(2-Bromoacetyl)amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-?-Bromoacetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidino-N-oxy, N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)bromoacetamide, N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)bromoacetamide, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy, 4-[(Bromoacetyl)amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
IUPAC-Name 2-bromo-N-(1-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide
SMILES [O]N1C(C)(C)CC(NC(CBr)=O)CC1(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)
Formelmasse 291.07
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.