Learn More
4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO, TRC
Artikelnummer. 30240655
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240655 10 mg 10 Milligramm
30240640 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67906810MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24567-97-3
Summenformel C11H20BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 292.19
Synonym 4-[(2-Bromoacetyl)amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-?-Bromoacetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidino-N-oxy, N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)bromoacetamide, N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)bromoacetamide, 4-(2-Bromoacetamido)-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy, 4-[(Bromoacetyl)amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
IUPAC-Name 2-bromo-N-(1-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide
SMILES [O]N1C(C)(C)CC(NC(CBr)=O)CC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)
Formelmasse 291.07