Learn More
4-(2-Bromethyl)tetrahydropyran, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC67408DA
Weitere Details : CAS : 4677-20-7 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
4677-20-7 | |
193.084 | |
WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N | |
22637012 | |
C1COCCC1CCBr |
C7H13BrO | |
MFCD09800414 | |
4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro | |
4-(2-Bromoethyl)Oxan |
Spezifikation
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09800414 | |
WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-Bromoethyl)Oxan | |
22637012 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
4677-20-7 | |
100.0 | |
C7H13BrO | |
4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro | |
C1COCCC1CCBr | |
193.084 | |
193.08 |