Learn More
4-(2-Chlor-4-nitrophenyl)-morpholin, 97 %
16.68 € - 197.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 55435-71-7
Summenformel C10H11ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.659
MDL-Nummer MFCD00052898
InChI-Schlüssel ZPKGWYXJULKUEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-chloro-4-nitrophenyl, n-2-chloro-4-nitrophenyl morpholine, 4-2-chloro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-chloro-4-morpholino-1-nitrobenzene, maybridge1_003410, acmc-1b11p, morpholine,4-2-chloro-4-nitrophenyl, 3-chloro-4-morpholin-4-yl-1-nitro-benzene
PubChem CID 108711
IUPAC-Name 4-(2-Chlor-4-Nitrophenyl)Morpholin
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15499538
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63063.MD
250mg
16.68 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 06-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15479538
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63063.03
1g
49.43 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 06-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15489538
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63063.06
5g
197.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 06-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
55435-71-7
242.659
ZPKGWYXJULKUEH-UHFFFAOYSA-N
108711
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
C10H11ClN2O3
MFCD00052898
4-2-chloro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-chloro-4-nitrophenyl, n-2-chloro-4-nitrophenyl morpholine, 4-2-chloro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-chloro-4-morpholino-1-nitrobenzene, maybridge1_003410, acmc-1b11p, morpholine,4-2-chloro-4-nitrophenyl, 3-chloro-4-morpholin-4-yl-1-nitro-benzene
4-(2-Chlor-4-Nitrophenyl)Morpholin
Spezifikation
4-(2-Chloro-4-nitrophenyl)morpholine
C10H11ClN2O3
4-2-chloro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-chloro-4-nitrophenyl, n-2-chloro-4-nitrophenyl morpholine, 4-2-chloro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-chloro-4-morpholino-1-nitrobenzene, maybridge1_003410, acmc-1b11p, morpholine,4-2-chloro-4-nitrophenyl, 3-chloro-4-morpholin-4-yl-1-nitro-benzene
ZPKGWYXJULKUEH-UHFFFAOYSA-N
4-(2-Chlor-4-Nitrophenyl)Morpholin
108711
Fest
55435-71-7
MFCD00052898
250mg
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
242.659
242.66
97%