Learn More
4-(2-Chlor-6-nitrophenoxy)benzol-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 348.16 |
Reinheit (%) | 97% |