Learn More
Alfa Aesar™ 4-(2-Chlornicotinoyl)-morpholin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H50522.03
Weitere Details : CAS : 53062-98-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325619
  • 237.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
31-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
53062-98-9
226.66
SPSWDQBZCCVHNI-UHFFFAOYSA-N
2063428
C1COCCN1C(=O)C2=C(N=CC=C2)Cl
C10H11ClN2O2
MFCD00454210
4-2-chloronicotinoyl morpholine, 4-2-chloropyridine-3-carbonyl morpholine, 4-2-chloropyridin-3-yl carbonyl morpholine, 2-chloro-3-pyridinyl 4-morpholinyl methanone, 2-chloropyridin-3-yl morpholino methanone, 4-2-chloro-3-pyridinyl carbonyl morpholine, acmc-20amr1, 2-chloronicotinic acid morpholide, 2-chloro 3-pyridyl morpholin-4-yl ketone, 2-chloro-3-pyridinyl morpholino methanone
(2-Dhlorpyridin-3-yl)-Morpholin-4-ylmethanon
Spezifikation
4-(2-Chloronicotinoyl)morpholine
53062-98-9
MFCD00454210
SPSWDQBZCCVHNI-UHFFFAOYSA-N
(2-Dhlorpyridin-3-yl)-Morpholin-4-ylmethanon
2063428
97%
1g
C10H11ClN2O2
4-2-chloronicotinoyl morpholine, 4-2-chloropyridine-3-carbonyl morpholine, 4-2-chloropyridin-3-yl carbonyl morpholine, 2-chloro-3-pyridinyl 4-morpholinyl methanone, 2-chloropyridin-3-yl morpholino methanone, 4-2-chloro-3-pyridinyl carbonyl morpholine, acmc-20amr1, 2-chloronicotinic acid morpholide, 2-chloro 3-pyridyl morpholin-4-yl ketone, 2-chloro-3-pyridinyl morpholino methanone
C1COCCN1C(=O)C2=C(N=CC=C2)Cl
226.66
226.66
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation