Learn More
Alfa Aesar™ 4-(2-Fluorbenzyl)-piperidin Hydrochlorid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63849.MD
Weitere Details : CAS : 193357-21-0 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408556
  • 65.40 € / 250 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
193357-21-0
229.723
XZRQMBCQGGXDKQ-UHFFFAOYSA-N
17039493
C1CNCCC1CC2=CC(=CC=C2)F.Cl
C12H17ClFN
MFCD09787475
4-3-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-3-fluorobenzyl piperidine hcl
4-[(3-Fluorphenyl)Methyl]Piperidin;Hydrochlorid
Spezifikation
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
250mg
C12H17ClFN
4-3-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-3-fluorobenzyl piperidine hcl
C1CNCCC1CC2=CC(=CC=C2)F.Cl
229.723
229.72
97%
Weiß
193357-21-0
MFCD09787475
XZRQMBCQGGXDKQ-UHFFFAOYSA-N
4-[(3-Fluorphenyl)Methyl]Piperidin;Hydrochlorid
17039493
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation