Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)Phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700563
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
501-94-0
C8H10O2
138.166
MFCD00002902
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
10393
CHEBI:1879
4-(2-Hydroxyethyl)phenol
C1=CC(=CC=C1CCO)O
501-94-0
C8H10O2
138.166
MFCD00002902
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
10393
CHEBI:1879
4-(2-Hydroxyethyl)phenol
C1=CC(=CC=C1CCO)O
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel HOC6H4CH2CH2OH
Menge 5 g
Merck Index 15, 10022
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%