Learn More
4-(2-Hydroxyhexafluorisopropyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) benzoic acid is used in chemicals, pharmaceutical research, acts as a pharmaceutical intermediate and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) Benzoesäure wird in der chemischen und pharmazeutischen Forschung als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Reagenz verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) Benzoesäure wird in der chemischen und pharmazeutischen Forschung als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Reagenz verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 122°C to 126°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2148278 |
Formelmasse | 288.15 |
Reinheit (%) | 97% |