Learn More
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30400350
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400350 2.5 g
30399737 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK1750552.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6961-12-2
Summenformel C12H16ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 253.73
Synonym 1,3-Dihydro-1-(4-piperidinyl)-2H-benzimidazol-2-one Hydrochloride, 1-(4-Piperidyl)-2-benzimidazolinone Hydrochloride, 1,3-Dihydro-1-(4-piperidinyl)benzimidazol-2-one Hydrochloride, 1-(4-Piperidinyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one Hydrochloride, 4-(2-Oxo-1,3-dihydro-benzimidazol-1-yl)piperidine Hydrochloride, 4-(2-Oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine Hydrochloride, 4-(2-Oxo-1-benzimidazoly)piperidine Hydrochloride, 4-(2-Oxo-1-benzimidazolyl)piperidine Hydrochloride
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine Hydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H18Br4O2/c1-3-5-6-9(4-2)8-21-15(20)10-7-11(16)13(18)14(19)12(10)17/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3