Learn More
4-(2-Methoxyphenyl)-piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Methoxyphenyl)piperidine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-2-methoxyphenyl piperidine, 4-2-methoxy-phenyl-piperidine, 4-2-methoxyphenyl-piperidine, piperidine, 4-2-methoxyphenyl, 2-methoxy-1-4-piperidyl benzene, pubchem17609, piperidine,4-2-methoxyphenyl |
Formelmasse | 191.27 |
Reinheit (%) | 97% |