Learn More
4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzol-1-sulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1086376-81-9 |
| Summenformel | C10H8ClNO3S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8ClNO3S/c1-7-12-10(6-15-7)8-2-4-9(5-3-8)16(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1occ(n1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzolsulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 257.7 |
| Formelmasse | 256.9913 |