Learn More
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spécification
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride |
CAS Min. % | 80.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 237.71 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |