Learn More
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522505
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
122957-50-0
C11H9N3
183.21
MFCD08559033
FAMJRKMLLLJOGZ-UHFFFAOYSA-N
15005384
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitril
CC1=NC=CN1C1=CC=C(C=C1)C#N
122957-50-0
C11H9N3
183.21
MFCD08559033
FAMJRKMLLLJOGZ-UHFFFAOYSA-N
15005384
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitril
CC1=NC=CN1C1=CC=C(C=C1)C#N
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 4-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl-2-methylimidazole, benzonitrile,4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzonitrile, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, acmc-1c844
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%