Learn More
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082204
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10082204 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10595554 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082204 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61416DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 122957-50-0
Summenformel C11H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD08559033
InChI-Schlüssel FAMJRKMLLLJOGZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15005384
IUPAC-Name 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitril
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 4-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl-2-methylimidazole, benzonitrile,4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzonitrile, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, acmc-1c844
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%