Learn More
4-(2-Methylphenoxy)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419700
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419700 250 mg -
11429700 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419700 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50951.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63843-42-5
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD06248344
InChI-Schlüssel MLLZZLRYRWFFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-o-tolyloxy piperidine, 4-2-methylphenoxy piperidine, 4-o-tolyloxy-piperidine, acmc-1b7xi, piperidine,4-2-methylphenoxy
PubChem CID 3686170
IUPAC-Name 4-(2-Methylphenoxy)piperidin
SMILES CC1=CC=CC=C1OC2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methylphenoxy)piperidine
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 191.28
Reinheit (%) 97%