Learn More
4-(2-methylphenyl)-3 -thiosemicarbazid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045093
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
614-10-8
C8H11N3S
181.257
MFCD00041277
QCMQZMITIOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
4-2-methylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-o-tolyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl hydrazinecarbothioamide, hydrazino 2-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-1bcwm, wln: zmyus&mr b1, 4-o-tolyl thiosemicarbazide, 1-amino-3-2-methylphenyl thiourea, hydrazinecarbothioamide,n-2-methylphenyl
737133
1-Amino-3-(2-methylphenyl)thioharnstoff
CC1=CC=CC=C1NC(=S)NN
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
614-10-8
C8H11N3S
181.257
MFCD00041277
QCMQZMITIOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
4-2-methylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-o-tolyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl hydrazinecarbothioamide, hydrazino 2-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-1bcwm, wln: zmyus&mr b1, 4-o-tolyl thiosemicarbazide, 1-amino-3-2-methylphenyl thiourea, hydrazinecarbothioamide,n-2-methylphenyl
737133
1-Amino-3-(2-methylphenyl)thioharnstoff
CC1=CC=CC=C1NC(=S)NN
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 880437
Formelmasse 181.26
Reinheit (%) 98%