Learn More
4-(2-Propen-1-yl)-1,2-benzoldiol-1-methansulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Propen-1-yl)-1,2-benzenediol 1-Methanesulfonate |
| CAS | 115234-25-8 |
| Summenformel | C10H12O4S |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenediol','4-(2-propenyl)-','1-methanesulfonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O4S/c1-3-4-8-5-6-10(9(11)7-8)14-15(2,12)13/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | O=S(OC1=CC=C(CC=C)C=C1O)(C)=O |
| IUPAC-Name | 4-Allyl-2-hydroxyphenylmethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.26 |
| Formelmasse | 228.05 |