Learn More
4-(2-Pyridylazo)resorcin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045167
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1141-59-9
C11H9N3O2
215.212
MFCD00006256
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
5474737
(4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-one
C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1141-59-9
C11H9N3O2
215.212
MFCD00006256
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
5474737
(4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-one
C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
4-(2-Pyridylazo)resorcinol is used in studies of zinc release from Escherichia coli aspartate transcarbamoylase. It is used in cloud point extraction of copper, zinc, cadmium, and nickel in water samples. It is used in the chelate titration of aluminum, mercury, lead and nickel. It is employed as reagent in the colorimetric analysis of gold, cobalt, chromium, iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Pyridyllazo)resorcinol wird in Studien zur Zinkfreisetzung von Escherichia coli Aspartat-Transcarbamoylase verwendet. Es wird bei der Wolkenpunkt-Extraktion von Kupfer, Zink, Cadmium und Nickel in Wasserproben verwendet. Es wird bei der Chelattitration von Aluminium, Quecksilber, Blei und Nickel verwendet. Es wird als Reagenz in der kolorimetrischen Analyse von Gold, Kobalt, Chrom und Eisen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Ethanol (schwach). Unlöslich in Ether und Lösungsmitteln mit niedriger Polarität.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Schmelzpunkt ∽187°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 184665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),and ethanol (slightly). Insoluble in ether,and low-polarity solvents.
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 99%