Learn More
4-(2-Pyridylcarbamoyl)benzolboronsäure, 97 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-(2-Pyridyllcarbamoyl)benzolboronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-(2-Pyridyllcarbamoyl)benzolboronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid |
CAS | 850568-25-1 |
Schmelzpunkt | 124°C to 128°C |
Summenformel | C12H11BN2O3 |
MDL-Nummer | MFCD06659876 |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-pyridin-2-yl aminocarbonylphenylboronic acid, 4-pyridin-2-yl-aminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-pyridin-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-pyridin-2-yl carbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q1n, n-2-pyridinyl 4-boronobenzamide, 4-pyridin-2-ylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-pyridin-2-yl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-pyridylaminocarbonyl phenylboronic acid |
InChI-Schlüssel | LEAZDTWQWNXKJM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=N2)(O)O |
IUPAC-Name | 4-(Pyridin-2-ylcarbamoyl)Phenyl]Boronsäure |