Learn More
4-[(2R)-Oxiranylmethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[(2R)-Oxiranylmethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-15-13(14)7-4-10-2-5-11(6-3-10)16-8-12-9-17-12/h2-3,5-6,12H,4,7-9H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| Formelmasse | 236.1049 |