Learn More
4-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-thiazol-2-amin, 97 %, Maybridge
11.20 € - 42.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-32-7
Summenformel C9H6F2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.218
MDL-Nummer MFCD00052876
InChI-Schlüssel NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
PubChem CID 706326
IUPAC-Name 4-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10552622
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
BTB07014DA
1g Bernsteinfarbene Glasflasche
11.20 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10304132
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
BTB07014EA
10g Bernsteinfarbene Glasflasche
42.00 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
175135-32-7
212.218
NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
706326
C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
C9H6F2N2S
MFCD00052876
4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
4-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
Spezifikation
4-(3, 4-Difluorophenyl)-1, 3-thiazol-2-amine
1g
96.5
97%
MFCD00052876
NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
4-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
706326
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
175135-32-7
100.0
C9H6F2N2S
4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
212.218
212.22