Learn More
4-[(3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, TRC
Artikelnummer. 30369875
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369875 10 mg 10 Milligramm
30377085 50 mg -
30380578 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43538010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391063-17-4
Summenformel C26H29Cl2N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 530.45
Synonym Des(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl) 3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl Bosutinib
SMILES COc1cc2c(Nc3cc(Cl)c(OC)c(Cl)c3)c(cnc2cc1OCCCN4CCN(C)CC4)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-24-14-22-19(13-23(24)34-2)25(17(15-29)16-30-22)31-18-11-20(27)26(35-3)21(28)12-18/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)