Learn More
4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-Pyrazol-3-one, ≥90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110524
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
7032-17-9
C6H11N3O
141.174
MFCD00053049
LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
2776763
4-(3-Aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-on
C1=NNC(=O)C1CCCN
7032-17-9
C6H11N3O
141.174
MFCD00053049
LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
2776763
4-(3-Aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-on
C1=NNC(=O)C1CCCN
Chemischer Name oder Material 4-(3-Aminopropyl)-2, 4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) 90%