Learn More
4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}Morpholin, techn., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine |
CAS Min. % | 80.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 216.67 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |