Learn More
4-(3-Chloropropyl)morpholine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(3-Chloropropyl)morpholine |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14ClNO/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-7H2 |
| Formelmasse | 163.0764 |