Learn More
4-(3-Isopropyl-[1,2,4]Oxadiazol-5-yl)piperidin-1-carbonsäure-tert-butylester, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(3-Isopropyl-[1, 2, 4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
CAS | 913264-42-3 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C15H25N3O3 |
MDL-Nummer | MFCD11226634 |
Menge | 1 g |
Synonym | tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidin-1-carboxylate, tert-butyl4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate |
InChI-Schlüssel | QIHZUQZZJHBESB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
IUPAC-Name | tert-butyl 4-[3-(propan-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine-1-carboxylate |