missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4812989
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
851048-56-1
C10H8N2O3
204.19
MFCD08741427
KXXLPIJOPGBFTA-UHFFFAOYSA-N
4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyloxadiazolylbenzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-benzoic acid
22110111
4-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzoesäure
CC1=NOC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
851048-56-1
C10H8N2O3
204.19
MFCD08741427
KXXLPIJOPGBFTA-UHFFFAOYSA-N
4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyloxadiazolylbenzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-benzoic acid
22110111
4-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzoesäure
CC1=NOC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'