Learn More
4-[4-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30461925
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461925 4 x 25 mg 100 Milligramm
30052728 100 mg 100 Milligramm
30051529 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461925 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0258.0200254AMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-[4-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 252964-68-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-[4-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C23 H29 N5 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-[4-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, Itraconazole Imp. A (EP), Itraconazole Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C23H29N5O2/c1-4-18(2)28-23(29)27(17-24-28)21-7-5-19(6-8-21)25-13-15-26(16-14-25)20-9-11-22(30-3)12-10-20/h5-12,17-18H,4,13-16H2,1-3H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC)cc4
IUPAC-Name 2-Butan-2-yl-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-1,2,4-triazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 407.51
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 407.2321 g/mol