missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4,4-trifluor-1-(2-naphthyl)-1,3-Butandion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024307
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
893-33-4
C14H9F3O2
266.219
MFCD00054501
WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
70179
4,4,4-trifluor-1-naphthalen-2-ylbutan-1,3-dion
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
893-33-4
C14H9F3O2
266.219
MFCD00054501
WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
70179
4,4,4-trifluor-1-naphthalen-2-ylbutan-1,3-dion
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 5 g
Formelmasse 266.22
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'