Learn More
4,4,4-Trifluor-1-(3-methylphenyl)-1,3-butandion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4,4-Trifluoro-1-(3-methylphenyl)-1,3-butanedione |
| CAS | 53764-99-1 |
| Summenformel | C11H9F3O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoro-4-(3'-methylphenyl)butane-2,4-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 4,4,4-Trifluor-1-(3-methylphenyl)butan-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.18 |
| Formelmasse | 230.0555 |