Learn More
4,4,4-Trifluoro-2-Methylbuttersäure, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
4,4,4-Trifluor-2-Methylbutansäure wird als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol. Unlöslich in Äther.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4,4-Trifluoro-2-methylbutyric acid |
| Siedepunkt | 172°C to 175°C |
| Brechungsindex | 1.358 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 6917955 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol,and insoluble in ether |
| Formelmasse | 156.11 |
| Reinheit (%) | 95% |