Learn More
4,4,4-Trifluoro-2-Methylbuttersäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333766
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333766 5 g 5 Gramm
11323766 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16813.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4,4,4-Trifluor-2-Methylbutansäure wird als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol. Unlöslich in Äther.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99783-23-0
Summenformel C5H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.104
MDL-Nummer MFCD00190640
InChI-Schlüssel OBUKEMPWKGDRJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl-butanoic acid, 2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methylbutyric acid, 2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl, 4,4,4-tris fluoranyl-2-methyl-butanoic acid
PubChem CID 2775536
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluor-2-Methylbuttersäure
SMILES CC(CC(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluoro-2-methylbutyric acid
Siedepunkt 172°C to 175°C
Brechungsindex 1.358
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 6917955
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol,and insoluble in ether
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 95%