Learn More
4,4,4-Trifluor-3-Hydroxy-3-(Trifluormethyl)butansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387466
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387466 5 g 5 Gramm
11377466 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09516.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1547-36-0 | C5H4F6O3 | 226.07 g/mol
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid is a beta-hydroxy acid undergoes cyclization reaction to prepare beta-lactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4,4-Trifluor-3-hydroxy-3-(trifluormethyl)buttersäure ist eine Beta-Hydroxysäure, aus der durch Cyclisierung Beta-Lacton gewonnen wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1547-36-0
Summenformel C5H4F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.07
MDL-Nummer MFCD00040910
InChI-Schlüssel NOHJBOWARMTILE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15244
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluor-3-hydroxy-3-(trifluormethyl)butansäure
SMILES OC(=O)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
Schmelzpunkt 85°C to 89°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1911706
Synonym 3,3-bis trifluoromethyl-3-hydroxypropionic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl butanoic acid, butyric acid, 3-hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl, 3-hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethylbutyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-trifluoromethyl, acmc-20anh2, 3,3-bis trifluoromethyl-3-hydroxypropanoic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 97%