Learn More
4,4,4-Trifluorbutylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259086
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
819-46-5
C4H8F3N
127.11
LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
136645
4,4,4-Trifluorobutan-1-Amin
C(CC(F)(F)F)CN
819-46-5
C4H8F3N
127.11
LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
136645
4,4,4-Trifluorobutan-1-Amin
C(CC(F)(F)F)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 4, 4-Trifluorobutylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 90°C to 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4,4,4-trifluorobutylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-1-amine, 1-butanamine,4,4,4-trifluoro, cf3ch2ch2ch2nh2, 1-butanamine, 4,4,4-trifluoro, 4,4,4-trifluoro-butylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-amine, 4,4,4-trifluoro-1-butanamine, 1,1,1-trifluorobutane-4-amine, 1-amino-4,4,4-trifluorobutane
Formelmasse 127.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,4-Trifluorobutylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.